MABF1496
Anti- CD161 (NK1.1) (mouse), redFluor® 710, clone PK136 Antibody
clone PK136, from mouse, redFluor® 710
Sinonimo/i:
Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1B allele A, CD161 antigen-like family member B, Lymphocyte antigen 55b (Ly-55b), NKR-P1 34, Natural killer cell surface protein NKR-P1B allele SJL/BALB (NKR-P1B), CD161b, CD161 (NK1.1)
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
redFluor® 710
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
PK136, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Klrb1C(17059)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 0.125 μg from a representative lot detected CD161 (NK1.1) in one million C57Bl/6 splenocytes.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note: It is recommended to store the product undiluted at 2-8°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.