MABE972
Anti-PRDM5 Antibody
clone 57-20, from mouse
Sinonimo/i:
PRDM5, PR domain zinc finger protein 5, PR domain-containing protein 5
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
57-20, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Prdm5(70779)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: A representative lot of this antibody immunoprecipitated PRDMS E9 and E10 intrahepatic cholangiocarcinoma (ICC) cells. (Seehawer, M., et al. (2018). Nature 562(7725); 69-75).
Qualità
Western Blotting Analysis: 8.0 µg/mL of this antibody detected PRDM5 in 10 µg of mouse ESC lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1