MABE945
Anti-E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 Antibody, clone 7C8
clone 7C8, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1, Inverted CCAAT box-binding protein of 90 kDa, Nuclear protein 95, Nuclear zinc finger protein Np95, HuNp95, hNp95, RING finger protein 106, Transcription factor ICBP90, Ubiquitin-like PHD and RING finger domain-containi
Scegli un formato
421,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
421,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7C8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UHRF1(29128)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in NTera2 cells (Martin Walsh, Mount Sinai School of Medicine).
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected E3 ubiquitin-protein ligase UHRF1 in HeLa cells.
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1