MABE915
Anti-Mi-2β Antibody, clone 2G8
clone 2G8, from mouse
Sinonimo/i:
Chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4, CHD-4, ATP-dependent helicase CHD4, Mi-2 autoantigen 218 kDa protein, Mi2-beta, Mi-2b
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G8, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CHD4(1108)
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
ChIP-seq: A representative lot of this antibody used as part of an antibody cocktail of consisting of Anti-Mi-2β clones 2G8, 16G4 and 17H11 (cat. no. MABE915, MABE914, and MABE920 respectively) was reported to work in ChIP-seq (see Zhang, J., et al 2012).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1 µg/mL dilution of this antibody detected Mi-2β in 10 µg of a Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1