MABE450
Anti-TAF15, clone 8TA-2B10 Antibody
ascites fluid, clone 8TA-2B10, from mouse
Sinonimo/i:
TATA-binding protein-associated factor 2N, 68 kDa TATA-binding protein-associated factor, TAF(II)68, TAFII68, RNA-binding protein 56
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8TA-2B10, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAF15(8148)
Descrizione generale
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected TAF15 in 10 µg of A431 cell lysate.