MABE366
Anti-SNF2L Antibody, clone SNF 2C4
clone SNF 2C4, from rat
Sinonimo/i:
Probable global transcription activator SNF2L1, ATP-dependent helicase SMARCA1, Nucleosome-remodeling factor subunit SNF2L, SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A member 1
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SNF 2C4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMARCA1(6594)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot was used by an an independent laboratory to detect SNF2L in certain, normal human organ tissues. (Eckey, M., et al. (2012). Mol Cell Biol. 32(13):2359-2371).
Qualità
Western Blot Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SNF2L in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1