MABE230
Anti-SMN2 Antibody, clone SMN-KH
clone SMN-KH, from mouse
Sinonimo/i:
Survival motor neuron protein, Component of gems 1, Gemin-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SMN-KH, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMN2(6607)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A respresentative lot from an independent laboratory detected human SMN2 in SMA type III mouse model thoracic spinal cord tissue. (Hua, Y., et al. (2010). Genes Dev. 24(15):1634-1644.)
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SMN2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1