MABE222
Anti-JMJD2A Antibody, clone 8B7.1, rabbit monoclonal
clone 8B7.1, from rabbit
Sinonimo/i:
JMJD, Lysine-specific demethylase 4A, JmjC domain-containing histone demethylation protein 3A, Jumonji domain-containing protein 2A
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8B7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KDM4A(9682)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected JMJD2A in 10 µg of U2OS nuclear extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
U2OS nuclear extract
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1