MABE215
Anti-Liver receptor homolog-1 Antibody, clone 1LRH-2E1
ascites fluid, clone 1LRH-2E1, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear receptor subfamily 5 group A member 2, Liver receptor homolog 1, LRH-1, NR5A2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1LRH-2E1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nr5A2(26424)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Liver receptor homolog-1 in HepG2 and HeLa cells (M. Oulad, IGBMC, France.).
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Liver receptor homolog-1 in 10 µg of mouse pancrease tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Mouse pancreas tissue lysate