MABE1934
Anti-IKFZ3 degron tag Antibody, clone 1C3-D3-F8
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C3-D3-F8, monoclonal
PM
calculated mol wt 58.02 kDa
observed mol wt ~39 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, bovine, rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in lysate from HEK293 cells expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA.
Western Blotting Analysis (WB): A 1:500 dilution of this antibody detected Zinc finger protein Aiolos (IKZF3) in lysates from HEK293 cells ectopically expressing IKZF3 Degron-tagged PTPA, but not in lysate from untransfected HEK293 cells (wild type).
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1