MABE1803
Anti-SPT5 Antibody, clone 6F1
clone 6F1, from rat
Sinonimo/i:
Transcription elongation factor SPT5, hSPT5, DRB sensitivity-inducing factor 160 kDa subunit, DSIF p160, DRB sensitivity-inducing factor large subunit, DSIF large subunit, Tat-co-transactivator 1 protein, Tat-CT1 protein
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SUPT5H(6829)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected SPT5 in Chromatin Immunoprecipitation applications (Kelso, T.W., et. al. (2014). Mol Cell Biol. 34(19):3675-88).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SPT5 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2