MABE163
Anti-ASF-1 (SF2) Antibody, clone AK96
clone AK96, from mouse
Sinonimo/i:
splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, splicing factor 22, ASF-1, SF2
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AK96, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRSF1(6426)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A representative lot was used by an independent laboratory in western blotting (Sinha, R., et al. (2010). Mol. Cell. Biol. doi:10.1128/MCB.01270-09).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated ASF-1 (SF2) in HeLa nuclear extracts (Jablonski, J. A., et al. (2010). Nucleic Acids Research. 38(4):1249-1260).
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected ASF-1 (SF2) on 10 µg of human lymph node lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human lymph node lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1