MABE1142
Anti-ZP-2 Antibody, clone IE-3
clone IE-3, from rat
Sinonimo/i:
Zona pellucida sperm-binding protein 2, Zona pellucida glycoprotein 2, Zona pellucida protein A
Scegli un formato
128,00 €
Spedizione prevista il30 maggio 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
128,00 €
Spedizione prevista il30 maggio 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
IE-3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Zp2(22787)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected ZP-2 in Immunofluorescence applications (East, I.J., et. al. (1984). J Cell Biol. 98(3):795-800).
Immunofluorescence A representative lot detected ZP-2 in Immunofluorescence applications (Avella, M.A., et. al. (2016). Sci Transl Med. 8(336):336ra60).
ELISA Analysis: A representative lot detected ZP-2 in Western Blotting applications (East, I.J., et. al. (1984). J Cell Biol. 98(3):795-800; Sun, W., et. al. (1999). Biol Reprod. 60(4):900-7).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ZP-2 in ELISA applications (Sun, W., et. al. (1999). Biol Reprod. 60(4):900-7).
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected ZP-2 in 10 µg of mouse ovary tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1