MABD24
Anti-NANOG Antibody, clone 7F7.1
clone 7F7.1, from mouse
Sinonimo/i:
Homeobox protein NANOG, Homeobox transcription factor Nanog, hNanog
Scegli un formato
472,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
472,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7F7.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NANOG(79923)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Transcription Factors
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NANOG on 10 µg of H9 human embryonic stem cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
H9 human embryonic stem cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Articoli
Skip weekend feedings. Defined serum-free and feeder-free expansion media for human pluripotent stem cells (ES and iPS cells). See publications and protocols.
The Simplicon™ RNA Reprogramming Technology is a next generation reprogramming system that uses a single synthetic, polycistronic self-replicating RNA strand engineered to mimic cellular RNA to generate human iPS cells.