MABD136
Anti-Wnt-5a Antibody, clone 6F2
ascites fluid, clone 6F2, from mouse
Sinonimo/i:
Protein Wnt-5a
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6F2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... WNT5A(7474)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: A 1:200-1,000 dilution from a representative lot detected Wnt-5a in PC-12 cells.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected Wnt-5a in Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Wnt-5a-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate