MABC699
Anti-PAX3, clone 7D8G7 Antibody
ascites fluid, clone 7D8G7, from mouse
Sinonimo/i:
Paired box protein Pax-3, HuP2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D8G7, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAX3(5077)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500-1:2,000 dilution of this antibody detected PAX3 in A549, A431, Jurkat, rat spleen, and mouse liver lysates.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.