MABC603
Anti-SERPINB5 Antibody, clone 5C6.2
clone 5C6.2, from mouse
Sinonimo/i:
Serpin B5, SERPINB5, Maspin, Peptidase inhibitor 5, PI-5
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
WB
western blot: suitable
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SERPINB5(5268)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SERPINB5 in human breast tissue.
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected SERPINB5 in 10 µg of HCT116 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1