Vai a
MABC538
Anticorpo anti-FANCJ/BACH1, clone 2G7
clone 2G7, from mouse
Sinonimo/i:
Fanconi anemia group J protein, Protein FACJ, ATP-dependent RNA helicase BRIP1, BRCA1-associated C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein C-terminal helicase 1, BRCA1-interacting protein 1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista il01 giugno 2026daMerck S.p.A
463,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2G7, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
1
463,00 €
Spedizione prevista il01 giugno 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2G7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRIP1(83990)
General description
Circa 140 kDa, osservato
Nella famiglia dei fattori di trascrizione caratterizzata dal dominio bZIP (basic Leucina Zipper Domain), le due isoforme della proteina Bach, Bach1 e Bach2, costituiscono una sottofamiglia. Le proteine Bach formano eterodimeri con le piccole proteine Maf, si legano all′elemento di riconoscimento di Maf (MARE) e reprimono l′espressione dei geni bersaglio. Il regolatore della trascrizione Bach2 media la differenziazione iniziale dei linfociti B ed è espresso specificamente nei pro-linfociti B e nei linfociti B maturi. Questa proteina è importante nel cambio di isotipo (switch), nella senescenza indotta da oncogeni e nell′ipermutazione somatica.
Immunogen
Epitopo: C-terminale
Peptide lineare corrispondente alla regione C-terminale della proteina FANCJ/BACH1 umana.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Questo anticorpo anti-FANCJ/BACH1, clone 2G7, è convalidato per l′uso nelle analisi di Western blotting, ICC & IP per la rivelazione di FANCJ/BACH1.
Saggio immunocitochimico: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di FANCJ/BACH1 in cellule MCF-7 (Cantor, S. B., et al. (2001). Cell. 105(1):149-160).
Saggio di Western blotting: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di FANCJ/BACH1 in lisati di cellule FA-J transfettate (Xie, J., et al. (2010). Oncogene. 29(17):2499-2508).
Saggio di immunoprecipitazione: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto l′immunoprecipitazione di FANCJ/BACH1 in un lisato di cellule MCF-7 prima della rivelazione del campione immunoprecipitato tramite un saggio di Western blotting (Cantor, S. B., et al. (2001). Cell. 105(1):149-160.).
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Physical form
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali di topo purificate, in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8 °C.
Analysis Note
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule MCF-7.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare FANCJ/BACH1 in 10 µg di lisato di cellule MCF-7.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
MABC524MABE1069SAB5700340
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human, mouse
clone
2G7, monoclonal
clone
8F3, monoclonal
clone
3C11, monoclonal
clone
polyclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
-
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
Gene Information
human ... BRIP1(83990)
Gene Information
human ... FANCC(2176)
Gene Information
human ... BAP1(8314)
Gene Information
human ... BRCA1(672)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c