MABC524
Anti-FANCC Antibody, clone 8F3
clone 8F3, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
Fanconi anemia group C protein, Protein FACC, FANCC
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8F3, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FANCC(2176)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FANCC in HeLa cell lysate (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated FANCC from HeLa cell lysate (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FANCC in HeLa cells (Tremblay, C.S., et al. (2008) Blood. 112(5):2062-2070).
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected FANCC in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1