MABC1606
Anti-Caspase-8 Antibody, clone 3B10
clone 3B10, from rat
Sinonimo/i:
EC: 3.4.22.61, CASP-8, MCH5, FLICE, MACH
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Casp8(12370)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Caspase-8 in mouse embryonic fibroblast (MEF-1) cell lysates.