MABC1205
Anti-UDP-Galactose Transporter Antibody, clone 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Sinonimo/i:
UDP-galactose translocator, Solute carrier family 35 member A2, UDP-Gal-Tr, UDP-galactose transporter, UDP-galactose transporter, UGT
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H10.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC35A2(7355)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected UDP-Gal transporter in human colon, liver, lung, and placenta tissue sections.
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UDP-Gal Transporter in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1