MABC1167
Anti-P53DINP1 Antibody, clone F8
from rat
Sinonimo/i:
TP53INP1, Tumor protein p53-inducible nuclear protein 1, Stress-induced protein, p53-dependent damage-inducible nuclear protein 1
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TP53INP1(94241)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
ELISA Analysis: A representative lot detected P53DINP1 in Elisa applications (Saadi, H., et. al. (2013). Results Immunol. 3:51-6).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected P53DINP1 in Western Blotting applications (Al Saati, T., et. al. (2013). Am J Pathol. 182(6):1996-2004; Peuget, S., et. al. (2014). Cell Death Differ. 21(7):1107-18; Saadi, H., et. al. (2013). Results Immunol. 3:51-6; Seillier, M., et. al. (2012). Cell Death Differ. 19(9):1525-35).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:62.5 dilution of this antibody detected P53DINP1 in 10 µg of human colon tissue lysate.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1