MABC1147
Anti-CIP2A Antibody, clone 6G8-G1
clone 6G8-G1, from mouse
Sinonimo/i:
Protein CIP2A, Cancerous inhibitor of PP2A, p90 autoantigen
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G8-G1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KIAA1524(57650)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CIP2A in 10 µg of lysate from HEK293 cells overexpressing CIP2A.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1