MAB885
Anti-Papillomavirus Antibody, 16L1, late protein, clone Cam Vir-1
clone Cam Vir-1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
HPV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Cam Vir-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry.
Shows reactivity on fixed tissue. Dilute with buffer pH 7.5 -8.0 to desired working volumes. For extensive dilution, protein containing or other stabilizing medium should be used. Final working dilutions must be determined by end user.
Infectious Diseases
Infectious Diseases - Viral
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2