MAB80132
Anti-Human Metapneumovirus Antibody, clone 406
clone 406, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
hMPV
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
406, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Stato fisico
WGK 2