Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 244,00 € |
25 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 760,00 € |
Informazioni su questo articolo
244,00 €
description
anionic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.0% (titration)
form
powder
optical activity
[α]20/D +44±2° in H2O(lit.)
mol wt
432.57 g/mol
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
impurities
Insoluble matter, passes filter test, ≤0.5% Cholic acid
pH
7.5-9.5 (20 °C, 0.1 M in H2O)
solubility
H2O: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Al: ≤0.002%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.05%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.001%, K: ≤0.010%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.002%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.08 at 280 in H2O at 0.1 M, ≤0.10 at 260 in H2O at 0.1 M
SMILES string
O.[Na+].C[C@H](CCC([O-])=O)C1CCC2C3CCC4C[C@H](O)CC[C@]4(C)C3C[C@H](O)[C@]12C
InChI
1S/C24H40O4.Na.H2O/c1-14(4-9-22(27)28)18-7-8-19-17-6-5-15-12-16(25)10-11-23(15,2)20(17)13-21(26)24(18,19)3;;/h14-21,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t14-,15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,23+,24-;;/m1../s1
InChI key
NDVHNZISGVSFMP-WTCAICSISA-M
General description
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description BioXtra, ≥99.0% (titration) | description BioUltra, ≥99.0% (NT) | description BioXtra, ≥98.0% (dry matter, NT) | description An ionic detergent for the solubilization of membrane-bound proteins. |
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥98.0% (dry matter, NT) | assay ≥96% (TLC) |
| technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - | technique(s) RNA purification: suitable, DNA purification: suitable, electrophoresis: suitable | technique(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility H2O: 0.1 M, clear, colorless | solubility H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: soluble 1 gm in 10 ml, clear, colorless to very faintly yellow | solubility H2O: 2%, clear, colorless |
| description anionic | description anionic | description anionic | description Merck USA index - 14, 2899 |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium deoxycholate monohydrate
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?