MAB5310
Anti-Glutathione Antibody, clone D8
clone D8, Chemicon®, from mouse
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D8, monoclonal
Reattività contro le specie
eukaryotes
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Oxidative Stress
Immunocytochemistry: 1:500-1:1000 (Non-reducing conditions)
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2