MAB5228
Anti-Amyloid Precursor Protein Antibody, Secretory, clone OM84
clone OM84, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
APP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
OM84, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... APP(351)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2