MAB4410-I
Anti-Renilla Luciferase Antibody
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D5.2, monoclonal
PM
calculated mol wt 36.02 kDa
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by ELISA with recombinant Renilla reniformis Luciferase.
ELISA Analysis (ELISA): Various dilution (starting at 5 μg/mL, two-fold serial dilutions; 8 points) of this antibody detected recombinant Renilla reniformis luciferase.
Tested Applications
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Renilla Luciferase in Immunoprecipitation applications (Adelfinger, L., et. al. (2014). Biochem Pharmacol. 91(3):369-79).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected Renilla Luciferase in Western Blotting applications (Simms, C.L., et. al. (2019). Cell Rep. 28(7):1679-1689; Lu, Q., et. al. (2018). Nat Commun. 9(1):3104).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1