Documenti
MAB4399-I
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-CD133 (prominin-1), clone 17A6.1
clone 17A6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Prominin-1, Prominin-like protein 1, Antigen CD133
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
17A6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PROM1(8842)
Descrizione generale
La proteina prominin-1 (UniProt: O43490; nomi alternativi: antigene AC133, Prominin-like protein 1, CD133) nell′uomo è codificata dal gene PROM1 (o PROML1, MSTP061) (Gene ID: 8842). CD133 (prominin-1) è una glicoproteina di superficie cellulare multi-pass che svolge un ruolo nei processi cellulari di differenziazione, proliferazione e apoptosi. Si lega al colesterolo nei microdomini della membrana citoplasmatica contenenti colesterolo e risulta intervenire nell'organizzazione della membrana citoplasmatica apicale delle cellule epiteliali. Durante le prime fasi di sviluppo della retina, CD133 agisce come regolatore chiave della morfogenesi dei dischi. È noto che i difetti a carico del gene PROM1 causano retinite pigmentosa, distrofia dei coni e dei bastoncelli e distrofia maculare retinica di tipo 2. Livelli aumentati di CD133 sono stati segnalati in diversi tipi di cellule neoplastiche, tra cui varie leucemie, retinoblastomi, glioblastomi e carcinomi renali. Livelli più elevati di CD133 si osservano anche nelle neoplasie pancreatiche, gastriche, colorettali ed epatocellulari. Questa proteina è considerata anche un marcatore di cellule staminali nell′intestino tenue dell′adulto propense alla trasformazione in tumori in cui permane una frazione di cellule che esprimono la proteina prominin-1 (Prom1+) mutata. (Rif.: Zhu, L., et al. (2009). Nature 477 (7229); 603-607).
Specificità
Il clone 17A6.1 riconosce la proteina CD133 (prominin-1) ricombinante sia nel saggio di Western blotting che in immunocitochimica su cellule U251.
Immunogeno
Frammento ricombinante marcato con tag GST corrispondente a 77 aminoacidi della regione N-terminale della proteina CD133 (prominin-1) umana.
Applicazioni
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo diluito 1:50 ha permesso di rivelare la proteina CD133 in cellule U251.
Questo anticorpo monoclonale di topo anti-CD133 (prominin-1), clone 17A6.1, N° Cat. MAB4399-I, è convalidato per l′uso nei saggi di immunocitochimica.
Qualità
Valutata mediante Western blotting con la proteina prominin-1 ricombinante.
Western blotting: con 1 µg/mL di questo anticorpo sono stati rivelati 2,5 µg di prominin-1 ricombinante umana.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 97 kDa; calcolato a 97,2 kDa. In alcuni lisati possono essere osservate bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Cong Li et al.
Oncology letters, 22(1), 499-499 (2021-05-14)
Cancer stem cells (CSCs) and epithelial mesenchymal transition (EMT) markers are considered useful indicators associated with metastasis and prognosis of colorectal cancers (CRCs). However, only a few studies have focused on the expression of these useful markers in metastases. Metastasectomy
Naoki Yamashita et al.
Scientific reports, 12(1), 1473-1473 (2022-01-29)
Cancer stem cells (CSCs) are major contributors to the malignant transformation of cells because of their capacity for self-renewal. Aldehyde dehydrogenase1A1 (ALDH1A1) and CD133 are promising candidate of CSC markers in non-small cell lung cancer (NSCLC). Furthermore, TP53 is frequently
Carmen Gil-Gas et al.
Cancers, 15(22) (2023-11-25)
Breast cancer is the leading cause of death among females in developed countries. Although the implementation of screening tests and the development of new therapies have increased the probability of remission, relapse rates remain high. Numerous studies have indicated the
Xiaofei Wang et al.
Oncology reports, 40(1), 241-251 (2018-05-12)
Insufficient radiofrequency ablation (iRFA) often leads to residual hepatocellular carcinoma (HCC) progression. However, the mechanism is still poorly understood. In the present study, we demonstrated that LC3B protein expression levels were significantly increased in the residual hepatocellular carcinoma cells after
Yi Sui et al.
British journal of cancer, 125(7), 1003-1015 (2021-07-12)
Metastasis is the major cause of treatment failure and cancer-related deaths in prostate cancer (PCa) patients. Our previous study demonstrated that a CD44+ subpopulation isolated from PCa cells or tumours possesses both stem cell properties and metastatic potential, serving as