MAB4356A4
Anti-DPPA-2 Antibody, clone 6C1.2, Alexa Fluor™ 488 conjugate
clone 6C1.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Pluripotent embryonic stem cell-related gene 1 protein, developmental pluripotency associated 2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6C1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Dppa2(73703)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse Embryonic Stem Cells (SCR012).
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2