Documenti fondamentali
MAB4148
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-MRP2, clone M2 I-4
culture supernatant, clone M2 I-4, Chemicon®
Sinonimo/i:
cMOAT
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
M2 I-4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... ABCC2(1244)
Specificità
Questo anticorpo reagisce con un epitopo interno di MRP2, una proteina transmembrana di 190-200 kDa nota anche come come trasportatore di anioni organici canalicolare multispecifico (cMOAT o canalicular multi-organic anion transporter). MRP2 è un membro della famiglia di proteine MRP correlate alla resistenza multifarmaco la cui sovraespressione è stata osservata in un sottoinsieme di linee cellulari resistenti al cisplatino. Questo anticorpo non reagisce in modo crociato con i prodotti dei geni umani MDR1, MRP1, MRP3 o MRP5.
Immunogeno
Proteina di fusione MRP2 contenente gli aa 215-310 della proteina.
Applicazioni
Questo anticorpo anti-MRP2, clone M2 I-4 è validato per l'uso in WB, IC, IH per il rilevamento di MRP2.
Western blotting: 1:20 - 1:50 con secondario anti topo HRP
Immunocitochimica: 1:20 - 1:50 su preparazioni di citospin fissate con acetone
Immunoistochimica: 1:20 su sezioni di tessuto congelate fissate con acetone
Le diluizioni di lavoro ottimali devono essere determinate dall'utente finale.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
M Kummu et al.
Placenta, 33(10), 859-865 (2012-08-16)
Heavy metals such as cadmium, lead and methylmercury are known to be neurotoxic to developing fetus. ABCG2 which is an efflux transporter located in the maternal facing membranes of human placenta protects fetus from xenobiotics by transferring compounds from syncytiotrophoblast
Tobacco carcinogen NNK transporter MRP2 regulates CFTR function in lung epithelia: implications for lung cancer.
Chunying Li,John D Schuetz,Anjaparavanda P Naren
Cancer letters null
Michael J Hafey et al.
Drug metabolism and disposition: the biological fate of chemicals, 48(11), 1147-1160 (2020-09-19)
Hepatocellular accumulation of bile salts by inhibition of bile salt export pump (BSEP/ABCB11) may result in cholestasis and is one proposed mechanism of drug-induced liver injury (DILI). To understand the relationship between BSEP inhibition and DILI, we evaluated 64 DILI-positive
Päivi Myllynen et al.
Toxicology and applied pharmacology, 232(2), 210-217 (2008-08-06)
We have studied the role of ATP binding cassette (ABC) transporters in fetal exposure to carcinogens using 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine (PhIP) a known substrate for ABC transporters as a model compound. In perfusion of human term placenta, transfer of (14)C-PhIP (2 microM)
C C Paulusma et al.
Science (New York, N.Y.), 271(5252), 1126-1128 (1996-02-23)
The human Dubin-Johnson syndrome and its animal model, the TR(-) rat, are characterized by a chronic conjugated hyperbilirubinemia. TR(-) rats are defective in the canalicular multispecific organic anion transporter (cMOAT), which mediates hepatobiliary excretion of numerous organic anions. The complementary