Documenti fondamentali
MAB3706
Sigma-Aldrich
Anti-CD4 Antibody, intracellular, clone 024-10D6.B3
clone 024-10D6.B3, Chemicon®, from mouse
Scegli un formato
100 μG
381,00 €
381,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1759
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
381,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
381,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1759
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
024-10D6.B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Specificità
Recognizes the cytoplasmic tail of CD4. Many functions have been assigned to this tail, including anti-viral regulation (down/up regulation of CD4), T-cell maturation, activation and differentiation, and Lck signal transduction, among others. This antibody is useful as a control for studies involving targeting of intracellular protein domains of T cells.
Immunogeno
Synthetic peptide corresponding to amino acids 439-458 of the cytoplasmic tail of human CD4.
Applicazioni
Detect CD4 using this Anti-CD4 Antibody, intracellular, clone 024-10D6.B3 validated for use in ELISA, EMSA, FUNC & IC.
Immunocytochemistry
ELISA
Stimulation/Inhibition of biological activity
Electrophoretic mobility shift analysis
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02 M phosphate buffer, 0.25M NaCl, with 0.1% sodium azide.
Altre note
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2