MAB3136
Anti-Na+/H+ Exchanger-3 Antibody, isoform NHE3, clone 4F5
clone 4F5, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NHE3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F5, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, rabbit
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... Slc9A3(100009430)
rat ... Slc9A3(24784)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (rat) on PLP or paraformaldehyde fixed tissue. Works on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry
Immunoprecipitation (use non-ionic detergent)
Optimal working dilutions must be determined by the user.
Neuroscience
Ion Channels & Transporters
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2