Documenti fondamentali
MAB3108
Sigma-Aldrich
Anti-Maltose Binding Protein Antibody, clone 1H4
ascites fluid, clone 1H4, Chemicon®
Sinonimo/i:
MBP
Scegli un formato
100 μL
465,00 €
465,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
465,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
465,00 €
Spedizione prevista il07 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H4, monoclonal
Reattività contro le specie
bacteria
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
Escherichia coli K12 ... Male(948538)
Specificità
Maltose Binding Protein (MBP) and MBP fusion proteins.
Immunogeno
MBP fusion protein
Applicazioni
Anti-Maltose Binding Protein Antibody, clone 1H4 detects level of Maltose Binding Protein & has been published & validated for use in ELISA, IP & WB.
ELISA: 1:1,000-1:5,000
Immunoblotting: 1:1,000-1:5,000
Immunoprecipitation: not tested.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Research Category
Epitope Tags & General Use
Research Sub Category
Epitope Tags
Stato fisico
Liquid, does not contain any preservative.
Stoccaggio e stabilità
Maintain at -20°C in undiluted aliquots up to 12 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK 1