MAB2291
Anti-Integrin α3 Antibody, cytoplasmic domain, clone 54B3
clone 54B3, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49c
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
54B3, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Descrizione generale
Specificità
SPECIES REACTIVITIES:
Although untested, a broad species reactivity is expected due to the conserved nature of the epitope.
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Integrins
Immunocytochemistry
Immunohistochemistry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2