MAB2137
Anti-Homing Receptor Antibody, clone A020
clone A020, Chemicon®, from rat
Sinonimo/i:
CD44s, HCAM, Pgp-1
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A020, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat, pig, rabbit, canine, bovine
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD44(960)
Categorie correlate
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry :1:1000
Immunofluorescence 1:200
Immunohistostaining of paraffin embedded tissues. 1:250; antigen retrieval is usually not needed.
Immunoprecipitation 1:200
Western blotting: non-reduced conditions only; 90kDa band is detected; blocking PBS/5% milk protein, primary antibody dilution 1:1000 o/n incubation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Cells of epithelium and highly expressed by carcinomas
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2