MAB2083
Anti-γ-Catenin Antibody, clone 11E4
clone 11E4, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Plakoglobin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11E4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... JUP(3728)
Specificità
Applicazioni
Immunocytochemistry: Effective for A431 and HT1080 cell lines.
Immunoblotting
Immunoprecipitation
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Cytoskeleton
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2