MAB1978-I
Anti-Integrin αV (ITGAV/CD51) Antibody
mouse monoclonal, LM142
Sinonimo/i:
Clone LM142 Anti-Integrin, Integrin αV Detection Antibody
Scegli un formato
154,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
154,00 €
Spedizione prevista il15 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-Integrin αV Antibody, clone LM142,
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
LM142, monoclonal
PM
calculated mol wt 160 kDa
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
flow cytometry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Flow Cytometry in HeLa cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected Integrin aV in one million HeLa cells.
Tested Applications
Surface plasmon resonance: A representative lot detected Integrin aV in Surface plasmon resonance applications (Chesnokova, L.S., et. al. (2011). J Virol. 85(24):13214-23).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated Integrin aV in Immunoprecipitation applications (Ueda, M., et. al. (2010). Biomaterials. 31(25):6394-9; Cheresh, D.A., et. al. (1987). Proc Natl Acad Sci USA. 84(18):6471-5).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:25 dilution from a representative lot detected Integrin aV in A431 cells.
Immunofluorescence Analysis: A representative lot detected Integrin aV in Immunofluorescence applications (Straub, S., et. al. (2013). PLoS One. 8(1):e53309).
Affinity Binding Assay: A representative lot detected Integrin aV in Affinity Binding Assay applications (Kapp, T.G., et. al. (2017). Sci Rep. 7:39805).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected Integrin aV in Flow Cytometry applications (Borbely, A., et. al. (2019). Pharmaceutics. 11(4):151).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected Integrin aV in Immunocytochemistry applications (Cheresh, D.A., et. al. (1987). Proc Natl Acad Sci USA. 84(18):6471-5).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1