MAB1956Z
Anti-Integrin α5 Antibody, clone P1D6, azide free
clone P1D6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD49e, MAB1956
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P1D6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG3
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA5(3678)
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
MAB1956Z is not reactive with the denatured alpha 5 subunit. For immunoblotting, a dot blot is suggested as an alternative to western blotting.
Cell Structure
Integrins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Widely expressed, ovary
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2