MAB1620-AF647
Anti-Cytokeratin 5,6 Antibody, clone D5/16B4, Alexa Fluor™ 647
clone D5/16B4, from mouse, ALEXA FLUOR™ 647
Sinonimo/i:
Keratin, type II cytoskeletal 5, 58 kDa cytokeratin, Cytokeratin-5, CK-5, Keratin-5, K5, Type-II keratin Kb5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 647
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D5/16B4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT5(3852)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Cytokeratin 5/6 in A431 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2