Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 123,00 € |
0.1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 191,00 € |
7 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 400,00 € |
0.5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 432,00 € |
1 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 627,00 € |
Informazioni su questo articolo
123,00 €
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
culture supernatant
antibody product type
primary antibodies
clone
D5 & 16B4, monoclonal
description
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
packaging
vial of 0.1 mL concentrate (356M-14), vial of 0.5 mL concentrate (356M-15), bottle of 1.0 mL predilute (356M-17), vial of 1.0 mL concentrate (356M-16), bottle of 7.0 mL predilute (356M-18)
manufacturer/tradename
Cell Marque®
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50-1:200
isotype
IgG1
control
mesothelioma
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
visualization
cytoplasmic
Gene Information
human ... KRT5(3852)
General description
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
![]() IVD | ![]() IVD | ![]() IVD | ![]() RUO |
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source mouse |
| clone D5 & 16B4, monoclonal | clone D5&16B4 + 8G7G3/1, monoclonal | clone EP24 & EP67, monoclonal | clone LL002, monoclonal |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form culture supernatant | antibody form ascites fluid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?