Documenti fondamentali
MAB1587
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-trasportatore del glutammato, neuronale, clone 4D6.2
clone 4D6.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
EAAT3
Scegli un formato
100 μG
597,00 €
597,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μG
597,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
597,00 €
Spedizione prevista il18 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D6.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC1A1(6505)
Specificità
Trasportatore del glutammato EAAC1.
Sulla base della sequenza proteica, si prevede che l′anticorpo reagisca con topo, bovino, coniglio.
Immunogeno
Peptide C-terminale (KDKSDTISFTQTSQF) (N° Cat. AG372).
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-trasportatore del glutammato, neuronale, clone 4D6.2, è mirato contro il trasportatore del glutammato ed è destinato all′uso nei saggi di IH & WB.
Sottocategoria di ricerca
Neurotrasmettitori & recettori
Western blotting: 1-2 μg/mL
Immunoistochimica: 1-2 μg/mL
Sarà cura dell′utente finale stabilire le diluizioni di lavoro ottimali.
EAAC1 si pone a circa 66-70 kDa; la proteina può formare omomultimeri anche durante la preparazione, perciò spesso sono osservabili anche grandi bande a 200-220 kDa.
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobulina purificata. Liquido in tampone fosfato 0,02 M, NaCl 0,25 M, pH 7,6, con azoturo di sodio allo 0,1%.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 2- 8°C per un massimo di sei mesi.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Clozapine-induced reduction of glutamate transport in the frontal cortex is not mediated by GLAST and EAAC1.
M Melone et al.
Molecular psychiatry, 8(1), 12-13 (2003-01-31)
M C Medrano et al.
British journal of pharmacology, 169(8), 1781-1794 (2013-05-04)
Excitatory amino acid transporters (EAATs) in the CNS contribute to the clearance of glutamate released during neurotransmission. The aim of this study was to explore the role of EAATs in the regulation of locus coeruleus (LC) neurons by glutamate. We
Han-Byeol Kim et al.
Cell death discovery, 6, 73-73 (2020-08-21)
Neonatal maternal separation (NMS), as an early-life stress (ELS), is a risk factor to develop emotional disorders. However, the exact mechanisms remain to be defined. In the present study, we investigated the mechanisms involved in developing emotional disorders caused by
Bárbara Coimbra et al.
Nature communications, 10(1), 4138-4138 (2019-09-14)
The laterodorsal tegmentum (LDT) is associated with reward considering that it modulates VTA neuronal activity, but recent anatomical evidence shows that the LDT also directly projects to nucleus accumbens (NAc). We show that the majority of LDT-NAc inputs are cholinergic
Han-Byeol Kim et al.
Molecular brain, 13(1), 153-153 (2020-11-15)
Excitatory amino acid carrier 1 (EAAC1) is an important subtype of excitatory amino acid transporters (EAATs) and is the route for neuronal cysteine uptake. CoCl2 is not only a hypoxia-mimetic reagent but also an oxidative stress inducer. Here, we found