MAB13429
Anti-TIMP-1 Antibody, clone 102D1
clone 102D1, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Tissue Inhibitor of Metalloproteinase-1
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
102D1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TIMP1(7076)
Specificità
Cellular Localization:
Cytoplasmic
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Immunohistochemistry: Formalin-fixed, paraffin-embedded tissues: 1-2 μg/mL for 30 min. at room temperature.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
POSITIVE CONTROL: Cytotrophoblastic columns, the endothelial and fibroblastic stromal cells of villi, and the large decidualized cells of decidual membrane in placenta1.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2