Documenti fondamentali
LX0HCH6S6
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filters, X0HC media series, 16 in. diameter, 2-cell, silicone seal, 6/pack
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
cellulose
mixed cellulose esters (HA)
polypropylene
silicone seal
Livello qualitativo
Descrizione
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilità
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Caratteristiche
hydrophilic
Campo di misura della conducibilità
5-7 μmho/cm
Parametri
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altezza
6.35 cm (2.5 in.)
Diametro
16 in. , 2-cell
40.64 cm (16 in.)
Superficie filtrante
0.45 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
565-1037 ppb
Grado di filtrazione
X0HC
Descrizione generale
after a pure water flush of 10 L/ft2 (100 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Risultati analitici
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 10 liters per ft2 (100 L/m2) of media surface area
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)