Documenti fondamentali
LUXRGTRES
Millipore
mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution for mPAGE® Lux Curing Station
greener alternative
Resolving Solution for use with Diluent for MPAGE® Lux Curing Station
Scegli un formato
1 EACH
115,00 €
115,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
115,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105323
NACRES:
NC.01
115,00 €
Disponibile per la spedizione il11 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution for mPAGE® Lux Curing Station,
Descrizione
Reagent for use with mPAGE® Lux Curing Station
Livello qualitativo
Confezionamento
1 ea of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Millipore
Caratteristiche più verdi
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
tecniche
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
Lungh. × Largh. × Alt.
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
Categoria alternativa più verde
Categorie correlate
Descrizione generale
Use the mPAGE® Lux Bis-Tris Resolving Solution with mPAGE® Lux Curing Station, mPAGE® Lux Diluent and mPAGE® Lux Stacking Solution for making polyacrylamide gels. It offers rapid and simple gel curing process for handcasting mini protein gels. A mini gel is cured in 1.5min and overall casting process can be less than 3min.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Note legali
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Peripheral nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Scoprite il sistema mPAGE® Lux per colare gel per SDS-PAGE pronti all’uso in soli 3 minuti. Gel freschi per SDS-PAGE, pronti quando servono.