LC0HCH6S6
Millistak+® Lenticular Disc Filter
C0HC, cellulose, filtration area 0.45 m2, hydrophilic
Sinonimo/i:
Millistak+ Lenticular Disc Filters, C0HC media series, 16 in. diameter, 2-cell, silicone seal, 6/pack
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose
filter aid (inorganic)
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
silicone seal
Livello qualitativo
Descrizione
Perfusion bioreactor fluid
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
Altezza
5.94 cm (2.34 in.)
Diametro
40.64 cm (16 in.)
Superficie filtrante
0.45 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
565-1037 ppb
input
sample type liquid
Conducibilità
5-7 μmho per cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
C0HC
Descrizione generale
Applicazioni
Specifiche
Nota sulla preparazione
May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C
Risultati analitici
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3