Documenti fondamentali
L25DET6S1
Millipore
Millistak+® Lenticular Disc Filters, DE25 media series, 16 in. diameter, 16-cell, silicone seal
Scegli un formato
L25DET6S1
887,00 €
887,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
L25DET6S1
887,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
887,00 €
Spedizione prevista il16 aprile 2025Dettagli
Materiali
cellulose
polypropylene
silicone seal
Livello qualitativo
Descrizione
sanitization May be hot water sanitized for 20 cycles using purified water @ 80 °C for 30 minutes
Sterilità
(May be steam sterilized for 3 steam-in-place (SIP) cycles of 30 minutes @ 123 °C)
Caratteristiche
hydrophilic
Campo di misura della conducibilità
9-12 μmho/cm
Parametri
0.03 bar max. differential pressure (0.5 psid) (Reverse)
0.2 bar max. inlet pressure (3 psi) at 123 °C
0.21 bar max. differential pressure (3 psid) at 123 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
1.03 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
2.07 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C
Altezza
27.6 cm (10.88 in.)
Diametro
16 in. , 16-cell
40.64 cm (16 in.)
Superficie filtrante
3.47 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
753-1567 ppb
Grado di filtrazione
DE25
Descrizione generale
after a pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area per autoclaved (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) 12" 16-stack device
post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Risultati analitici
Post autoclave (1 cycle of 30 minutes at 123 °C) and pure water flush of 50 L/m2 of media surface area.
NVR: 3.93–6.43 mg/m2
TOC: 753–1,567 ppb
The effluent of an autoclaved (1 cycle of 30 minutes @ 123 °C) stacked device is negative after a WFI flush of 5 liters per ft2 (50 L/m2) of media surface area
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)