KZRVA2STT1
Opticap XLT 20 Viresolve NFR TC/TC
Scegli un formato
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Scegli un formato
About This Item
+39 02 38 59 40 13o
Non è possibile acquistare questo articolo come utente ospite. Per ulteriori informazioni ti preghiamo di contattarci .Materiali
polyethersulfone
Livello qualitativo
Descrizione
T-line with 3/4 in. Gauge Port
Parametri
25 °C max. inlet temp.
80 psig max. inlet pressure
Dimensioni del dispositivo
20 in.
Diam. connessione ingresso
1 1/2 in.
Diam. connessione uscita
1-1/2 in.
Matrice
Viresolve® NFR
Raccordi
inlet sanitary flange
outlet sanitary flange
Compatibilità
suitable for endotoxin