Documenti
KPHLG2TTT1
Millipore
Capsula Opticap® XLT con membrana Durapore® da 0,45 µm
Opticap® XLT 20, cartridge nominal length 24.6 in. (62.5 cm), filter diam. 4.2 in. (10.7 cm)
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
Materiali
polyester support
polyethylene support
polypropylene filter
polypropylene housing
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
FDA 21CFR177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
gamma compatible
Nome Commerciale
Opticap® XLT 20
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Opticap®
Parametri
≤30.0 mL/min air diffusion at 3.9 bar (56 psig) and 23 °C (in water)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4-40 °C (Reverse:)
2.8 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
4.1 bar max. differential pressure (60 psid) at 25 °C (Forward:)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 23 °C
80 psig max. inlet pressure
tecniche
bioburden reduction: suitable
Larghezza
6.0 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
24.6 in. (62.5 cm)
device L
62.5 cm (24.6 in.)
device size
20 in.
Diam. filtro
4.2 in. (10.7 cm)
Superficie filtrante
1.24 m2
Diam. connessione ingresso
1-1/2 in.
inlet to outlet width
62.5 cm (24.6 in.)
Diam. connessione uscita
1-1/2 in.
Impurezze
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Punto di bolla
≥1930 mbar (28 psig), air with water at 23 °C
Raccordi
1/4 in. fitting (vent/drain hose barb with double O-ring seal)
(38 mm (1 1/2 in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: capsula
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione:
Compatibile con raggi gamma fino a 40 kGy. 3 cicli da 60 min in autoclave a 3°C; non sterilizzabile in linea mediante vapore
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una membrana Durapore® che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥ 3000 mL d′acqua
Estraibili gravimetrici: ≤ 25 mg per capsula dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Altre note
Indicazioni per l′uso:
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la sezione sull′installazione della guida all′uso di Opticap® XL capsule e Opticap® XLT capsule
  • Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany